Learn More
Epredia™ HistoStar™ Heated Forceps
Product Code. 12618216 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Product Type:
Heated Forceps, 1 mm tip
Heated Forceps, 2 mm tip
Heated Forceps, 4 mm tip
Color:
Blue
Red
Yellow
Unit Size:
Each
Product Code. Product Type Color unitSize
12618216 Heated Forceps, 1 mm tip Red Each
12638216 Heated Forceps, 4 mm tip Blue Each
12628216 Heated Forceps, 2 mm tip Yellow Each
3 options
Product Code. 12618216
Brand: Epredia™ A81010033
Epredia™ Heated Forceps work in conjunction with the Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation. Multiple sizes are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Red
For Use With (Equipment) Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation
Product Type Heated Forceps, 1 mm tip
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.