Learn More
Histone H3.3A Antibody, R&D Systems™
Code produit 18607975 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18607975 100 μg 100µL
18672666 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607975 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298769100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.77 NOK
    2819.25 NOK / 100µL
    Save 331.52 NOK
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Histone H3.3A Polyclonal specifically detects Histone H3.3A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Histone H3.3A
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate
Formulation 0.2 um filtered solution in PBS
Gene Alias H3 histone, family 3A, H3.3AH3F3H3F3B, H3.3B, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human Histone H3.3A.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chromatin Research, Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3020
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.