Learn More
Histone H3.3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Spécification
Antigen Histone H3.3
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16842134
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
13754-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16832134
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
13754-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
Spécification
Spécification
Histone H3.3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P84243, P84244
15078, 289314, 3020
Histone H3.3 Fusion Protein Ag4696
Primary
-20°C
H3F3A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F3, H3F3A, H3F3B, Histone H3.3
H3f3a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis