Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
Codice prodotto. 17889036 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Heated Zone:
200 mm
500 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17889036
Marca: Nabertherm RC283WAN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials enable energy-saving operation and a fast heating time.
  • Maximum temperature: 1600°C
  • Maximum outer tube diameter: 80 mm
  • Heated length: 230 mm
  • Connected load: 7.4 kW
  • Electrical connection: 3-phase
  • Weight: 50 kg
Specifica
Controller Type P570
For Use With (Equipment) Tubes
Heated Zone 500 mm
Temperature (Metric) 1600°C
Type Tube Furnace
Diameter (Metric) Process Tube 80 mm
Voltage 400 V
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato