Learn More
Kautex™ High Density Polyethylene Multipurpose Containers
Product Code. 15901401
Click to view available options
Capacity (Metric):
10,000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 14
Pack of 6
Product Code. 15901401
Brand: Kautex™ 2000070546
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured with HDPE for strength and durability. Kautex™ High Density Polyethylene Multipurpose Containers are suitable for storage, transport or disposal of powdery or granular materials.
  • Wide mouth opening for easy filling, emptying and cleaning
  • Polygonal, natural color, screw-on closure
  • Use for:
    • Packaging
    • Dispensing
    • Sending samples
    • Mailing
    • Disposal
    • Collecting
    • Storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 5000 mL
Color Natural
Diameter (Metric) Inner Neck 108.5 mm
For Use With (Application) Packaging, Dispensing, Sending Samples, Mailing, Disposal, Collecting, Storage
Form Polygonal
Material HDPE
No. per Case 14
Quantity 1 Ea.
Closure Included Yes
Graduated No
Height (Metric) 230 mm
Product Type Multipurpose Container
Diameter (Metric) 190 mm
Closure Type Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.