Learn More
Novus Biologicals™ HGFR/c-MET Antibody (telisotuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
HGFR/c-MET Monoclonal antibody specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
| Antigen | HGFR/c-MET |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | telisotuzumab |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | P08581 |
| Gene Alias | AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met |
| Host Species | Human |
| Immunogen | HGFR/ c-Met |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?