Learn More
CPC (Colder) HFC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Coupling Set, Polysulfone with Alloy C-276 Valve
Artikelnummer. 30054224
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/4 in.
3/8 in.
Packungsgröße:
1 set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30054224
Marke: CPC (Colder) 5011235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Valved connectors ensure sterility is maintained on both sides of the system during the disconnection process
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Complete coupling set—includes both an insert and body. Audible click provides added assurance of a secure connection. Protective thumb latch cover eliminates accidental disconnect. Quick one-step disconnection process minimize user error. Alloy C-276 valve spring stops the flow and offers broad application compatibility. Laser-etched item and lot numbers offer batch traceability
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 3/8 in.
Material Polysulfone
Min. Operating Temperature (Metric) 40°C
Outlet Port Hose Barb x Quick Disconnect x Hose Barb
Sterilization Method 132°C
Shape Straight
Material (Seal) Silicone
Color Amber Tint
Maximum Pressure 75 psi.
Max. Operating Temperature (Metric) 1°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt