Beschreibung
HEXB Polyclonal specifically detects HEXB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HEXB |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | beta-hexosaminidase subunit beta, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta, Cervical cancer proto-oncogene 7 protein, EC 3.2.1.52, ENC-1AS, HCC-7, hexosaminidase B (beta polypeptide), Hexosaminidase subunit B, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HEXB fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?