Learn More
Hesperin, MedChemExpress
Beskrivning
Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Hesperin |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 4430-35-7 |
| Color | Colorless |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H15NOS2 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | Ethanol : 100 mg/mL (487.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (243.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(CCCCCCN=C=S)C |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?