Learn More
HES5 Antibody (SR1288), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21939-50ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HES5 Monoclonal antibody specifically detects HES5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Specifikationer
| HES5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| SR1288 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| BHLHB38, bHLHb38Class B basic helix-loop-helix protein 38, Hairy and enhancer of split 5, hairy and enhancer of split 5 (Drosophila), transcription factor HES-5 | |
| A synthesized peptide derived from human HES5 (Uniprot #: Q5TA89) | |
| 50 μg | |
| Neuroscience, Stem Cells | |
| 388585 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering