Learn More
Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11337576
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11337576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11128.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-44-4
Molecular Formula C4Cl3F7
Molecular Weight (g/mol) 287.383
MDL Number MFCD00018065
InChI Key ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC Name 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Tekniske data
Melting Point 4°C
Density 1.748
Boiling Point 97°C to 98°C
Linear Formula CF3CCl2CFClCF3
Refractive Index 1.353
Quantity 100 g
Beilstein 1777522
Formula Weight 287.39
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.