Specifications
| CAS | 506-12-7 |
| Molecular Formula | C17H34O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate |
| InChI Key | KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | heptadecanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.457 |
| PubChem CID | 10465 |
| ChEBI | CHEBI:32365 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?