Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.5
Product Code. 15423969
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
Product Code. Quantity unitSize
15423969 250 mL 250mL
15433969 500 mL 500mL
2 options
Product Code. 15423969
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61360.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Molecular Formula C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL Number MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Concentration 1.0 M
pH 8.5
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Chemical Name or Material HEPES buffer soln.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.