Learn More
Tocris Bioscience™ Hematoxylin
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
Beschreibung
Hematoxylin is a dye used to stain cell nuclei. Hematoxylin is commonly combined with eosin for H&E histological staining and is a component of the Papanicolaou stain used in cytology. Hematoxylin can be used with other fixatives to stain muscle striations, fibrin, myelin and elastin. Can also be used for H&E staining of intact tissues.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Histology Stains |
| Molecular Formula | (6 AS,11 bR)-7,11 b-Dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6 A,9,10(6 H)-pentol |
| CAS | 517-28-2 |
| Content And Storage | Room Temperature |
| Quantity | 25 g |
| Product Type | Hematoxylin |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 302.28 |
| Inhibitors | Hematoxylin |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur