Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes
Produktkod. 10146260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
60 μL
75 μL
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Pack of 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacity (Metric) unitSize
10146260 60 μL Pack of 1000
30090386 60 μL Pack of 5000
30090389 75 μL Pack of 5000
10604162 75 μL Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +47 22 95 59 59.
Produktkod. 10146260 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9100160
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +47 22 95 59 59.
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Not heparinized
  • Color-coded blue
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifikationer
Product Type Hematocrit Tube
Capacity (Metric) 60 μL
Diameter (Metric) Inner 0.9/1.0 mm
For Use With (Application) For centrifuging blood samples, not heparinized
Length (Metric) 75 ±0.5 mm
Certifications/Compliance DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.