Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Reaction Extraction-Chill Package, EU-plug
Product Code. 17373330 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Plug Type:
EU-plug
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Type Unit Size
17373330 EU-plug Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17373330 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5742360000
Estimated Shipment: 26-10-2026
The Hei-VAP Reaction Extraction-Chill Package features a motor lift, chiller, and vapor temperature sensor.
  • Hei-VAP Expert Control with motor lift and vertical glassware set G6
  • Vacuum pump Rotavac Vario Tec
  • Vapor temperature sensor
  • Chiller Hei-CHILL 350
  • RS 232 cable
  • Thermal fluid Kyro 30 (10 L)
  • Tubing set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Motor Lift Rotary Evaporator
Plug Type EU-plug
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.