Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G6B, EU-plug
Product Code. 17313310 Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 L
Unit Size:
Each
Product Code. 17313310
Brand: Heidolph™ 5730161000
Only null left
Add to basket
Add to basket
The Hei-VAP Expert HL G6B allows for precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or directly via the knobs on the operating panel.
Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or – for quick access during an active process – directly via the knobs on the operating panel.
  • Central operating panel with 5 in. touch display
  • Hand lift model with transparent plastic coated G6 vertical glassware for reflux distillation
  • Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
  • With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
  • Separate knobs for rotation and heating with locking function to prevent accidental readjusting
  • LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
  • Integrated solvent library to facilitate adjustment of the required vacuum on an external vacuum controller
  • USB and Micro SD interfaces
  • Optional display of vapor temperature
  • Subsequent upgrade to Hei-VAP Expert Control possible, including vacuum and chiller control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 5 L
Type Hand Lift Rotary Evaporator
Plug Type EU-plug
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt