Description
Adds numerous smart features to the Hei-VAP Expert, as well as an overview of all parameters and the current process.
- 5 in. touch display for controlling the entire system including the vacuum and the cooling temperature
- Hand lift model with transparent plastic coated G1 diagonal glassware
- For precise monitoring, the pictogram on the display also symbolizes active functions
- Separate knobs for quick access: the right one for direct vacuum control, the left one for the rotation
- Setting of values either via the touch display or the separate quick access knobs
- Direct access to two favorites on the start screen
- Expandable solvent library. You can also transfer your own favorites to other devices using a USB stick
- Define and save own evaporation processes (ramps)
- Automatically evaporate with the Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Convenient and customizable: from foam avoidance to highly efficient evaporation
- With USB and Micro SD interface for easy installation of software updates and transfer of individual favorites from one device to another
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Type | Hand Lift Rotary Evaporator |
| Plug Type | EU-plug |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?