Learn More
Heidolph™ Hei-SHAKE Orbital Core
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274393 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Orbit:
20 mm
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Orbit Tamaño de la unidad
30274393 20 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30274393 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5461140000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Use promo code 28000
Ver todas las promociones
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The all-rounder orbital shaker for up to 15 kg.
From a unique, very wide range of rotation speeds (1 to 530 rpm) to the timer (1 min. to 999 hr. 59 min.) and an integrated RS 232 interface, the Hei-SHAKE Orbital Core has all the core functions required for the realization of any shaking application in the laboratory.
With a 20 mm shaking diameter (orbit), obtaining a homogeneous distribution of your media is a breeze. Your applications can be carried out in continuous operation or using a timer. Device control and semi-automated processes can be carried out remotely by connecting to a PC or via server-based software like Hei-PROCESS. In addition, the automatic restart can be set via the user-friendly menu structure in case of power outages.
Scope of delivery: Shaker includes flat rubber mat 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Orbit 20 mm
Load Bearing Capacity (Metric) 15 kg
Speed Range 1 to 530 rpm
Voltage 100/115/220/240 V
Product Type Orbital Shaker
Plug Type EU
Model Hei-SHAKE Orbital Core
Includes Non-Stick Mat
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.