Learn More
Thermo Scientific™ HEG Phosphoramidite, standard grade, serum vial bottle
Code produit 17987132 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17987132 1 g 1g
17977122 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17987132 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27178602
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HEG CEP (Spacer 18) is a hexaethyleneglycol-based phosphoramidite for use in oligonucleotide synthesis.
HEG CEP (Spacer 18) is a hexaethyleneglycol-based phosphoramidite for use in oligonucleotide synthesis. This unique property creates a hydrophilic spacer, which can be useful for building flexibility within an oligo sequence. It has proven useful for probes requiring minimal steric hindrance (usually when conjugated to an antibody or enzyme), multiple binding sites, and polymerase activity at the 3' terminus to be eliminated. This product is supplied in a 20 mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 18-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-Hexaethyleneglycol-1-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C42H61N2O10P
• Formula weight: 784.9 g/mol
• HPLC Purity: ≥95.0%; Bis impurity ≤0.3%; Penta impurity ≤1.6%; Hepta impurity ≤0.9%
• 31P NMR Purity: ≥98%; Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Product Type HEG CEP
Content And Storage Store in freezer (at or below -20°C).
Nucleoside Type None (Modifier)
Shipping Condition Dry Ice
Purity 95%
Quantity 1 g
Reagent Type Phosphoramidite
Grade Standard
Nucleic Acid Type None (Modifier)
Form Oil
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.