Learn More
Bibby Scientific™ Heating Mantle Spare Element
Artikelnummer. 11708412
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) unitSize
11708412 50 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11708412 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Capacity (Metric) 50 mL
For Use With EM Series 50mL
Voltage 230 V
Wattage 60w
Product Type Heating Mantle Spare Element
Frequency 50/60 Hz
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.