Learn More
JULABO™ CORIO™ CD-BC6 Heating Circulator
Description
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
Tekniske data
Tekniske data
| Ambient Temperature | 5 to 40°C |
| Description | Heating Circulator |
| Capacity (Metric) | 4.5 to 6 L |
| Flow Rate | 15 L/min. |
| Temperature Range | 20°C to 150°C |
| Type | Heating Circulator |
| Display | LED |
| Heating Capacity | 2 kW |
| Includes | 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male) |
| Material | Stainless Steel |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?