Learn More
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531 |
| Description | Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Color | Yellow |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Product Type | Wire Marker Sleeve |
| For Use With (Application) | For wire and cable marking |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?