Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
- Designed for steam sterilization
- Heat Seal Closure
- Integrated Mittens
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Make aseptic connections inside the Isolator Bag
- Eliminates risks of contamination
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 89,406 mL |
| Certifications/Compliance | COC |
| Closure Type | Heat Seal |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam Sterilization |
| Includes | Integrated mittens, See-through window, and Steam indicator |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?