Learn More
Masterflex™ HDPE Male Pipe Adapter Barbed Fitting
Beskrivning
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Available in a variety of configurations to meet your needs
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
- Sterilization through ethylyene oxide only
- Provided in packs of 10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| For Use With | 1/2 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D. |
| Packaging Quantity | 10 Pack |
| Sterilization Method | Ethylene Oxide |
| Thread Size | 1/2 NPT(M) |
| Shape | Straight |
| Product Type | Barbed Fitting |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?