Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Product Code. 12913585
Encompass
Click to view available options
Capacity (Metric):
13.62 L
34.068 L
For Use With (Application):
Acids, Bases, Unknowns
Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Unit Size:
Each
Product Code. 12913585
Brand: New Pig™ KIT320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store
Spécification
Capacity (English) 9 gal.
Capacity (Metric) 34.068 L
Material Vinyl-laminated Nylon, Polypropylene
Type Spill Response Bag
For Use With (Application) Acids, Bases, Unknowns
Includes 4 external dia. 3 in., 46 in. L PIG&trade, HazMat Chemical Absorbent Sock, 28 L x W: 20 x 15 in. PIG&trade, HazMat Mat Pad, 5 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags, 1 Instructions
Weight (English) 11.9 lb.
Weight (Metric) 5.4 kg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis