Learn More
Hastelloy C∣r gauze, 40 mesh woven from 0.19mm (0.0075in) dia wire
Product Code. 15437285
Click to view available options
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15437285
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 046690.GT
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hastelloy C is used in combustion chambers, heat-treating equipment, collector rings, combustion chambers and exhaust stacks for high-heat applications in for conventional aircraft and jets, pipe connections, pumps and valves for oil refinery, chemical and petrochemical applications. Also used in components exposed to flue gas or flue gas desulfurization plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Hastelloy C™ gauze
Name Note 40 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
Quantity 150 x 150 mm
Mesh Size 40 Mesh
Form Wire Cloth
MDL Number MFCD00801065
Solubility Information Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt