Learn More
Invitrogen™ Hand-Held Magnetic Plate Washer
Beskrivelse
- Reactivity: Canine, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
- Please refer to the appropriate ProcartaPlex User Manual for details on running the assay
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Application) | Multiplex Immunoassay |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?