Learn More
Hamilton™ Modified 7000 Microliter™ Syringes
Beskrivelse
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Needle Gauge | 25 G |
| Diameter (English) Inner | 0.004 in. |
| Diameter (English) Inner Needle | 0.004 in. |
| Diameter (Metric) Inner Needle | 0.104 mm |
| Diameter (English) Outer Needle | 0.02 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.3 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.1 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 7.82 mm |
| Diameter (Metric) Outer Needle | 0.515 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?