Learn More
Haloperidol Metabolite III, MP Biomedicals™
Catalog No. 11453052 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
15 mg
25 mg
Packungsgröße:
10mg
15mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11453052 25 mg 25mg
11433052 10 mg 10mg
11443052 15 mg 15mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11453052 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215369325
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 366-77-8
Molecular Formula C10H9FO3
Molecular Weight (g/mol) 196.177
MDL Number MFCD00002793
InChI Key WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Tekniske data
Color White
Quantity 25 mg
Formula Weight 196.17
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Haloperidol Metabolite III
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.