Läs mer
Haloacetic Acids Mixture 929 1000-3000 μg/mL in Methyl tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327116
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30327116 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327116 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREGA09000929MB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1, 79-43-6
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.