Learn More
Hafnium boride, 99.5% (metals basis excluding Zr), Zr <2%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058898
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
Código de producto. Quantity unitSize
11375887 10 g 10g
11365887 50 g 50g
11385887 250 g 250g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11375887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043664.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12007-23-7
Molecular Formula B2Hf
MDL Number MFCD00016125
Especificaciones
Melting Point 3250°C
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Linear Formula HfB2
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 200.11
Percent Purity 99.5%
Odor Odorless
Density 10.5 g/mL
Assay (metals basis excluding Zr), Zr <2%
Chemical Name or Material Hafnium boride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.