Learn More
IKA™ HABITAT Cell, Double-walled 0.5 L Package
Product Code. 17705079 Shop All IKA Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Borosilicate Glass
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17705079
missing translation for 'mfr': IKA™ 0010007645
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
The HABITAT cell package for the bioreactor HABITAT research contains a 0.5 L double-walled glass vessel for cell culture applications as well as the appropriate stirring drive.
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT cell) you receive all necessary components for a successful cultivation. For temperature control via the double jacket we recommend one of our our circulators such as the HRC basic or control.
Scope of delivery
  • Stand 0.5
  • HA.gv.dw.0.5 Glass vessel, double-wall
  • HA.mt.s.2 Motor, small
  • HA.hp.s.0.5 Harvest pipe, straight
  • HA.fd Feeding port (2 pcs.)
  • HA.sp.m.0.5 Micro sparger, 5 μm
  • HA.cn Condenser
  • HA.ip.pi.0.5 3-pitched blade impeller
  • HA.s.tm.1 Temperature sensor
  • HA.s.ph.0.5 pH sensor
  • HA.s.do.0.5 DO sensor
  • HA.s.fo Foam sensor
  • HA.s.lv.1 Level sensor
  • HA.cab.dw Cable and tube set
  • HA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity (Metric) 0.5 L
Material Borosilicate Glass
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado