Få mere at vide
H-D-Trp-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493429
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16493429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012479
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
Tekniske data
Chemical Name or Material H-D-Trp-OH
CAS 153-94-6
Color White to Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H12N2O2
Solubility Information DMSO : 3.33 mg/mL (16.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)[C@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantity 1 g
Formula Weight 204.23
Percent Purity 98.74%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.