missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW788388, MedChemExpress

Product Code. p-200097860
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16444866

Brand: Medchem Express HY10326

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress GW788388 is a potent and selective inhibitor of ALK5 with IC50 of 18 nM, and also inhibits TGF-β type II receptor and activin type II receptor activities, without inhibiting BMP type II receptor.

GW788388 is a potent and selective inhibitor of ALK5 with IC50 of 18 nM, and also inhibits TGF-β type II receptor and activin type II receptor activities, without inhibiting BMP type II receptor.

Specifications

Chemical Name or Material GW788388
CAS 452342-67-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H23N5O2
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (58.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC(C3=CNN=C3C4=NC=CC=C4)=C2)NC5CCOCC5
Molecular Weight (g/mol) 425.48
Formula Weight 425.48
Percent Purity 98.3%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis