Learn More
Gum Rosin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Gum Rosin |
| CAS | 8050-09-7 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Rosin, Rosin Substitutes, 100F, AAL, AL 104, AL 104 (Rosin), AL 1200, AL 1300, AL 1302, AR 06, AR 06 (Rosin), Aquatac XR 4343, BALS 3A, Bandis G 100, Bandis T 100H, CC 167, CG-WW, CG-X, Chinese Rosin WW, Chinese Rosin X, Colopearl E 5H, Colophane, Colophonium, Colophony, Composize 1718, Composize M 1718, D 101, D 101 (Rosin), DC 35Y01, DS 896, Deep Rosin A 100, Deipurojin A 100, Dermulsene RA 405, Disproportionated Rosin, Dynakoll SI 100, EM 3, EM 3 (rosin), ER 110, Ester Gum EK 1002, FR 1900, Foralyn 5020, G 100F, G 7, GR 90S, Gum Rosin CG-WW, Gum Rosin M, Gum Rosin N, Gum Rosin WW, Gum Rosin X, HBR 509, HRS 50, HRS 50 (Rosin), Hariester 508H, Hariester DS 70, Hariester G 7, Hariester SK 90D55, Hariphenol P 900, Haritac AQ 110, Haritac AQ 90A, Haritac F 90, Harosin X, Harsize L 50, Harsize L 850, Harsize NES 555, Highrosin, Highrosin B, Highrosin S, Hongkong Rosin WW, Inktac 103, Inktac 128, Inktac TX, KA 100W, KE 356, KE 610, KE 709, KR 604, KR 614, KSU 007, Kenomic A 35, Kenomic C 35, L 750, MHK 37BZ, NES 405, NS 74, NT 83, NT 85, Naval stores, Neotall C, NeuSize 3, NeuSize 650, NeuSize 730, NeuSize 737, NeuSize 745, NeuSize 770, Optika, P 90, P 90 (rosin), Pentrex 28, Peroza E 3670, Pexite WG, Pine Resin, Pine Rosin, Pinecrystal KE 356, Pinecrystal KE 614, Pinecrystal KM 5000, Pinecrystal KR 604, Pinecrystal KR 612, Pinecrystal KR 614, Pinecrystal KR 65, Portuguese WW, R 1600, R 515W, RE 802, RF Size 880L50, RF Size E 50A, RR-CHX, RX 0170, Recoldis A, Resarim B 300, Resin 95, Pine Resins, Rosin Resins, Rikatac F 805, Rondis FR-K 15, Rosin WW, SK 501, SN-EX 7337, SN-Tack 750, SPN 771, SPN 775, SPNT 87, Setalin P 7000, Shiragiku Rosin, Shiragiku Rosin 1, Sizepine 775, Solros, Stafor 50, Sylvatac 4100, Sylvatac 96, TAC 3008, TMVS 2N, TSF 25, Unitol HYR, WW 550, WW Rosin, Wood Rosin WG, Wood Rosin, XH 800, YT 102AX, Yellow Resin, YserGum 115, YserGum 116, YserGum 122, YserGum 213 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?