Learn More
Guanidinium Thiocyanate, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15881071
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15881071 1 kg 1kg
15871071 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15881071 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8206131000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 593-84-0
Especificaciones
Melting Point 118°C
Density 1.29 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula H2NC(NH)NH2 · HSCN
MDL Number MFCD00013027
Quantity 1 kg
Synonym Guanidinium thiocyanate, Guanidinium thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.