Learn More
GTP binding protein era homolog Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
GTP binding protein era homolog Polyclonal antibody specifically detects GTP binding protein era homolog in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GTP binding protein era homolog |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CEGA, Conserved ERA-like GTPase, ERA, Era (E. coli G-protein homolog)-like 1, Era G-protein-like 1 (E. coli), ERAL1A, ERA-like protein 1, ERA-W, GTPase Era, mitochondrial, GTPase, human homolog of E. coli essential cell cycle protein Era, GTP-binding protein era homolog, HERA, H-ERA, HERA-A, HERA-B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 198-437 of human GTP binding protein era homolog (NP_005693.1).,, Sequence:, DLVVVLVDVSDKWTRNQLSPQLLRCLTKYSQIPSVLVMNKVDCLKQKSVLLELTAALTEGVVNGKKLKMRQAFHSHPGTHCPSPAVKDPNTQSVGNPQRIGWPHFKEIFMLSALSQEDVKTLKQYLLTQAQPGPWEYHSAVLTSQTPEEICANIIREKLLEHLPQEVPYNVQQKTAVWEEGPGGELVIQQKLLVPKESYVKLLIGPKGHVISQIAQEAGHDLMDIFLCDVDIRLSVKLLK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?