Learn More
GTF2A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Product Code. p-7088062 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantity unitSize
16896983 20 μL 20µL
16886983 150 μL 150µL
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16896983
Marque: Proteintech 105401AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Accurate transcription initiation on TATA-containing class II genes involves the ordered assembly of RNA polymerase II (POLR2A), TFIID TFIIE TFIIF TFIIG/TFIIJ, and TFIIH respectively, and a 12-kD gamma subunit encoded by GTF2A2.
Spécification
Antigen GTF2A2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene GTF2A2
Gene Accession No. O08950, P52657, Q80ZM7
Gene Alias GTF2A2, HsT18745, TF2A2, TFIIA, TFIIA 12, TFIIA gamma, TFIIA p12 subunit, TFIIAS
Gene Symbols Gtf2a2
Host Species Rabbit
Immunogen GTF2A2 Fusion Protein Ag0825
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 235459, 2958, 83828
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.