Learn More
GSTM3 Antibody (rGSTM3/8878) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-24085JF585
Product Code. 30171174
  • 6075.00 NOK / 0.10mL
Description
GSTM3 Monoclonal antibody specifically detects GSTM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GSTM3
Monoclonal
Janelia Fluor 585
glutathione S-transferase mu 3 (brain), GST5Mu-3, MGC3310, MGC3704, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase M3
Recombinant full-length human GSTM3 protein
0.1 mL
Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
2947
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rGSTM3/8878
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt