Learn More
Abnova™ GSS (Human) Recombinant Protein
Product Code. p-7164307
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 16118984
Brand: Abnova™ H00002937P01.10ug
Human GSS full-length ORF ( AAH07927, 1 a.a. - 474 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MATNWGSLLQDKQQLEELARQAVDRALAEGVLLRTSQEPTSSEVVSYAPFTLFPSLVPSALLEQAYAVQMDFNLLVDAVSQNAAFLEQTLSSTIKQDDFTARLFDIHKQVLKEGIAQTVFLGLNRSDYMFQRSADGSPALKQIEINTISASFGGLASRTPAVHRHVLSVLSKTKEAGKILSNNPSKGLALGIAKAWELYGSPNALVLLIAQEKERNIFDQRAIENELLARNIHVIRRTFEDISEKGSLDQDRRLFVDGQEIAVVYFRDGYMPRQYSLQNWEARLLLERSHAAKCPDIATQLAGTKKVQQELSRPGMLEMLLPGQPEAVARLRATFAGLYSLDVGEEGDQAIAEALAAPSRFVLKPQREGGGNNLYGEEMVQALKQLKDSEERASYILMEKIEPEPFENCLLRPGSPARVVQCISELGIFGVYVRQEKTLVMNKHVGHLLRTKAIEHADGGVAAGVAVLDNPYPV
Specifikationer
Accession Number AAH07927
Gene ID (Entrez) 2937
Name glutathione synthetase
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias GSHS, MGC14098
Gene Symbol GSS
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.