Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Graphite Vespel™ Ferrules for Shimadzu
Descrizione
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms a strong grip with the capillary column
Specifica
Specifica
| Type | Graphite Vespel Ferrule for 0.1-0.25mm ID Columns for Shimadzu MS |
| For Use With (Equipment) | QP5000-II and QP5050 |
| Material | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (Metric) Inside | 0.10 to 0.25 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?