Learn More
Graphite powder, nickel coated, -100 mesh, Ni 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11329288
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11329288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043215.36
Request Bulk or Custom Format
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-42-5
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL Number MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifications
Color Black
Mesh Size -100 Mesh
Assay Percent Range Ni 99.8% (Metals basis)
Odor Odorless
Quantity 500 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Graphite, Nickel Coated
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.