Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Blue Gradations
Product Code. 10245882 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Graduations:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Each
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Product Code. 10245882
Brand: Buerkle™ 75031000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Measuring cylinder, tall shape, according to DIN 12 680(Glass)/ISO 6706, with hexagonal base. For use in laboratories, chemists, in workshops, during outdoor field work and wherever volumetric measurements have to be made during production.
  • PP, highly transparent
  • Category B (DIN 12681 / ISO 6706)
  • Embossed blue graduation with rings at the main points
  • Shatterproof
  • Adjusted to “In”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropylene
Certifications/Compliance Category B DIN 12681/ISO 6706
Scale Embossed
Includes Embossed blue graduation with rings at the main points
Quantity 6/Pk.
Graduations 10 mL
Autoclavable Autoclavable
Shape Round
For Use With (Application) Chemists, During Outdoor Field Work and Wherever Volumetric Measurements Have to Be Made During Production, Laboratories, Workshop
Scale Color Blue
Base Type Hexagonal
Height (Metric) 440 mm
Type Graduated Cylinder
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado