Learn More
Descripción
- Thin paper 25g/m2
- very absorbent and no fluffy
Especificaciones
Especificaciones
| Length (Metric) | 500 mm |
| Width (Metric) | 350 mm |
| Dimensions (L x W) | 500 x 350 mm |
| Format | Sheet |
| For Use With (Application) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Packaging Quantity | 800 Pk. |
| Grade | 608 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?