Learn More
Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
50 m
570 mm
600 mm
Width (Metric):
0.49 m
0.6 m
0.92 m
460 mm
500 mm
Unit Size:
Each
Pack of 50
Beskrivning
Applications:
- Absorption capacity: 200g/m2
- Protects laboratory benches against acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, glass impacts
- Aids recovery of valuable material like precious metals
- Protection and laying out of animals cages
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Surface Protection Paper |
| Material | Paper |
| Absorbancy | Yes |
| Length (Metric) | 50 m |
| Width (Metric) | 0.92 m |
| Backing Material | Polyethylene |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Protection of laboratory benches against Acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, impacts |
| Quantity | 1RL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering