Få mere at vide
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 3.18mm
Produktkode p-4865477
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15476425
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 042044.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Ruby Sphere
Diameter (Metric) 3.18 mm
Grade Grade 25
Quantity 5 Pieces
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.