Description
Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| Antigen | Gr-1/Ly-6G |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RB6-8C5 |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | The immunogen for this antibody is Ly-6G (Gr-1, Gr1). |
| Purification Method | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?