Description
Specific activity - 278 U/mg protein
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 2875 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 100 kDa |
| Quantity | 1000 U |
| Storage Requirements | Store at -20°C. |
| Gene Alias | AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1 |
| Gene Symbol | GPT |
| Reconstitution | Reconstitue with sterile deionised water or dilute buffer. |
| Research Category | metabolism |
| Purity or Quality Grade | >75% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?