missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR177 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 17950-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The function remains unknown.Especificaciones
| GPR177 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| WLS | |
| C1orf139, EVI, G protein coupled receptor 177, GPR177, Protein wntless homolog, Sprinter, WLS, Wntless | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 362065, 68151, 79971 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5T9L3, Q6DID7, Q6P689 | |
| Wls | |
| GPR177 Fusion Protein Ag12428 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido